Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 bis 12 %, Bis-Tris, 1,0–1,5 mm, Mini-Protein-Gele
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten.
Marke: Invitrogen™ NP0323BOX
131.76 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten. Diese Fertiggele sind ideal für Anwendungen, bei denen die Proteinintegrität entscheidend ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Gelen bieten NuPAGE Bis-Tris-Gele eine Umgebung mit neutralem pH-Wert, was Proteinmodifikationen minimiert. Verwenden Sie NuPAGE Bis-Tris-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, zur Massenspektrometrie und für alle anderen Methoden, bei denen Proteinintegrität wichtig ist.
Merkmale der NuPAGE Bis-Tris-Gele:
- Bessere Proteinintegrität — die optimale Probenvorbereitung hält die Proteine intakt
- Breite Molekulargewichtstrennung — mit dem richtigen Gel und Laufpuffer kann eine optimale Proteintrennung erzielt werden
- Kürzere Laufzeiten — Proteintrennungen in nur 35 Minuten
- Längere Haltbarkeit — NuPAGE Bis-Tris Gele können bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate gelagert werden
Wählen Sie das richtige NuPAGE Bis-Tris-Gel für Ihre Proteintrennung
Optimale Trennung Ihrer Proteine durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und ein 4 bis 12 % Gradient. Gele sind in zwei Größen erhältlich: Mini (8 cm x 8 cm) oder Midi (8,7 cm x 13,3 cm) und entweder 1,0 mm (Mini- und Midi-Gele) oder 1,5 mm (nur Mini-Gel-Format) in Dicke. NuPAGE Bis-Tris-Gele sind auch in verschiedenen Well-Formaten erhältlich.
NuPAGE Bis-Tris-Gele sind für denaturierende Gelelektrophoreseanwendungen formuliert. Für eine optimale Probenvorbereitung verwenden Sie NuPAGE LDS-Probenpuffer (NP0007) und NuPAGE-Probenreduktionsmittel (NP0004). Verwenden Sie NuPAGE Antioxidans (NP0005) im Laufpuffer, um den reduzierten Proteinzustand während des Laufs aufrechtzuerhalten und eine maximale Bandenschärfe zu ermöglichen. Die Gele lassen sich mit dem NuPAGE MES SDS-Laufpuffer (NP0002) zur besseren Auflösung kleiner Proteine oder mit dem NuPAGE MOPS SDS-Laufpuffer (NP000102) zur Auflösung mittlerer bis großer Proteine ausführen.
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des NuPAGE Transferpuffers (NP00061) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000) oder XCell II Blot-Modul (EI9051). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät IB21001) durchgeführt werden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell | |
Mini | |
Bis-Tris | |
Bis zu 15 µl | |
Denaturierung | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
4 bis 12% | |
1,0 mm | |
Denaturierung | |
3,5 bis 260 kDa | |
15-Well | |
NuPAGE™ | |
Raumtemperatur | |
8 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
18011270 | Analysenzertifikat | 26/07/2018 | NP0323BOX_LITL18 PROMO,NP0323BOX |
12121472 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | NP0323BOX_LITL18 PROMO,NP0323BOX |
12121171 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | NP0323BOX_LITL18 PROMO,NP0323BOX |
12110773 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | NP0323BOX_LITL18 PROMO,NP0323BOX |
13011070 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | NP0323BOX_LITL18 PROMO,NP0323BOX |