Learn More
Greiner Bio-One Sterile Saugpipetten, 2 ml
Tropffreies Pipettieren mit maximaler Genauigkeit.
Marke:  Greiner Bio-One 710183
Artikelnummer. 10763934
  • 176.60 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Keine nachweisbare DNase, Rnase, humane DNA, pyrogenfrei, nicht-zytotoxisch
  • Hohe optische Klarheit, maximale Genauigkeit
  • Klare, gut ablesbare Graduierung
  • Farbiger vertikaler Schellbachstreifen erleichtert das Ablesen von Volumina erheblich
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Frei von nachweisbarer DNase/RNase, humaner DNA und Pyrogenen. Inhalt nicht zytotoxisch.
Polystyrol
Nein
2 ml
Aspiration – ohne synthetischen Filter
Steril
Einzeln in Papier-/Kunststoffverpackung verpackt
Ja
Name des Produkts
Greiner Bio-One Sterile Saugpipetten, 2 ml > Steril, 2 ml