Learn More
Corning™ Costar™ Einweg-Saugpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus Polystyrol für Festigkeit, Klarheit und Langlebigkeit. Corning™ Costar™ Einweg-Ansaugpipetten sind ideal für die aseptische Aspiration von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Vakuums.
Marke:  Corning™ 9186
375.18 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10332282
  • 624.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einteilige Verarbeitung aus Polystyrol
  • Steril und zertifiziert pyrogenfrei
  • Ohne Graduierung, ohne Stopfen
  • Spitzenform: rund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Saugpipette
10,9 in.
Einzeln verpackt, durchsichtige Kunststoffverpackung
2 ml
Ja
Polystyrol
Rund
0,067 oz.
27.7 cm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4259005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/03/2025 Catalog Number9186
Chargennummer4225015 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog Number9186
Chargennummer4233010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/12/2024 Catalog Number9186
Chargennummer4225016 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number9186
Chargennummer4185005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/11/2024 Catalog Number9186
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Einweg-Saugpipetten > Fassungsvermögen:2 ml; 1.000 Stück/Karton