Learn More
Falcon™ Einweg-Saugpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus Polystyrol als sicherere Alternative zu Pasteur-Pipetten aus Glas. Corning™ Falcon™ Einweg-Ansaugpipetten sind ideal zur Verwendung mit Gewebekulturen oder anderen nicht toxischen Lösungen, die Aliquot oder Aspiration/Dispensation in einer sterilen Umgebung erfordern.
Marke:  Falcon™ 357558
53.52 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10248470
  • 58.46 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Praktisch zur Entfernung verbrauchter Medien aus Gewebekulturgefäßen
  • Keine Autoklavierung und erneute Verpackung notwendig
  • Ohne Graduierung, ohne Verschluss
  • Steril, pyrogenfrei
  • Einzeln verpackt in thermisch geformter Papier-/Kunststoffverpackung
  • Rechtlicher Status: Medizinprodukt der Klasse I
Bestellinformation
Alle Größen sind einzeln verpackt, 200 Stück pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Medizinprodukt der Klasse I
Polystyrol
Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstige nicht-toxische Lösungen, die eine aliquote oder aspirierende Dispensierung in einer sterilen Umgebung erfordern
Saugpipetten
Saugpipette
Steril
2 ml
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Falcon™ Einweg-Saugpipetten > 2 mL