Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Allihnkühler
Erleichtert die Kondensation von Dämpfen im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatoren nach Allihn bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05223314
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10151502
  • 116.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12581
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Erhältlich mit Glasolive oder Plastikolive/GL-Kunststoffgewinde
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12581
250 mm
29/32
Allihn Kondensator
Für kondensierende Dämpfe
1/Pckg.
Duran Glas
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Allihnkühler > Halsweite: 29/32, Gefäßlänge: 250 mm