Learn More
BD Emerald™ 2 ml-Luer-Lock-Spritze mit zentrischer Spitze
Eine neue Allzweck-Spritze, inspiriert von BDs stetigem Engagement für die globale Gesundheit. Die BD Emerald™-Produktlinie wurde auf nachhaltigere Weise und unter weniger Materialeinsatz produziert.
Marke:  BD 307731
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15295083
Beschreibung
Beschreibung
  • Kombiniert optimale Leistungsfähigkeit mit verringerter Umweltbelastung
  • In einer durch erneuerbare Energie betriebene Produktionsanlage hergestellt
  • Durch glasklaren Kunststoff kann der Inhalt leichter eingesehen werden
  • Grüngefärbte Kolbenkrone und eingravierter Hüllendruck für eine präzise und sichere Dosierung
  • Robuster Kolbenanschlag verhindert ein versehentliches Herausziehen des Stabs
  • Stab wurde für einen stabilen und angenehmen Halt während des Gebrauchs entwickelt
  • Daumengriff mit Struktur für einen sicheren Halt während der Verabreichung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE marked, ISO 7886-1 and 549 compliant
General purpose use and pressure applications
0.2 ml
5 ml
Ja
Clear with Green Piston Crown
Spritze
100/Packung
Centric Luer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD Emerald™ 2 ml-Luer-Lock-Spritze mit zentrischer Spitze > Capacity: 5mL