Learn More
Thermo Scientific™ StartingBlock™ (PBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen PBS- oder TBS-Formulierungen eines speziellen Proteinblockers für außergewöhnliche unspezifische Blockierungen und eine breite Kompatibilität.
Marke: Thermo Scientific™ 37539
320.15 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ StartingBlock Blockierpuffer sind PBS- und TBS-Formulierungen eines proprietären Proteinblockers, der außergewöhnliche unspezifische Blockierungen und eine breite Kompatibilität mit Membran- (Western Blot) und 96 Well-Platten-Verfahren (ELISA) gewährleistet.
Zu den Merkmalen des Fischserum-Blockierpuffers gehören:
- Strippen und erneutes Markieren ohne erneutes Blockieren—Blots bleiben auch nach dem Strippen mit Thermo Scientific Restore Stripping-Puffer blockiert (Best. Nr. 21059)
- Kompatibel mit vielen Detektionssystemen—wie Western Blots, ELISA und IHC mit Antikörpern oder Avidin/Biotin-Sonden (Blocker ist serum- und biotinfrei)
- Kurze Blockierungszeit—weniger als 15 Minuten für Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen; nahezu unverzögert für Polystyrol-Mikrotiterplatten-Wells
Spezifikation
StartingBlock T20 (PBS) Blocking Buffer, 1 L | |
1 l | |
Western Blot | |
Proprietäre Proteinformulierung in Phosphat-gepufferter Salzlösung, pH 7,5, mit 0,05 % Tween 20 | |
PBST | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Blockierungspuffer | |
Flüssig | |
StartingBlock™ | |
Gehäuse 1X | |
Einfach aufgereinigtes Protein |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZI400568 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 37539_LITL18 PROMO,37539 |
ZF397884 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | 37539_LITL18 PROMO,37539 |
ZD392018 | Analysenzertifikat | 21/05/2024 | 37539_LITL18 PROMO,37539 |
ZA378728 | Analysenzertifikat | 09/02/2024 | 37539_LITL18 PROMO,37539 |
YH366240 | Analysenzertifikat | 26/09/2023 | 37539_LITL18 PROMO,37539 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%