Learn More
Thermo Scientific™ StartingBlock™ (PBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen PBS- oder TBS-Formulierungen eines speziellen Proteinblockers für außergewöhnliche unspezifische Blockierungen und eine breite Kompatibilität.
Marke:  Thermo Scientific™ 37579
55.34 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13424299
  • 60.25 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ StartingBlock Blockierpuffer sind PBS- und TBS-Formulierungen eines proprietären Proteinblockers, der außergewöhnliche unspezifische Blockierungen und eine breite Kompatibilität mit Membran- (Western Blot) und 96 Well-Platten-Verfahren (ELISA) gewährleistet.
Zu den Merkmalen des Fischserum-Blockierpuffers gehören:
Strippen und erneutes Markieren ohne erneutes Blockieren—Blots bleiben auch nach dem Strippen mit Thermo Scientific Restore Stripping-Puffer blockiert (Best. Nr. 21059)
Kompatibel mit vielen Detektionssystemen—wie Western Blots, ELISA und IHC mit Antikörpern oder Avidin/Biotin-Sonden (Blocker ist serum- und biotinfrei)
Kurze Blockierungszeit—weniger als 15 Minuten für Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen; nahezu unverzögert für Polystyrol-Mikrotiterplatten-Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
StartingBlock (TBS) Blockierpuffer; 100 ml
100 ml
Western Blot, ELISA, Immunhistochemie (IHC)
Proprietäre Proteinformulierung in TRIS-gepufferter Kochsalzlösung, pH 7,5
TBS
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Blockierungspuffer
Flüssig
StartingBlock™
1X
Einfach aufgereinigtes Protein
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL405083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number37579
ChargennummerAA411253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number37579
ChargennummerZL405697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2024 Catalog Number37579
ChargennummerZK398324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number37579
ChargennummerZI396298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number37579
Name des Produkts
Thermo Scientific™ StartingBlock™ (PBS) Blockierpuffer > StartingBlock (TBS), 100 ml