Learn More
Thermo Scientific™ StartingBlock™ (PBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen PBS- oder TBS-Formulierungen eines speziellen Proteinblockers für außergewöhnliche unspezifische Blockierungen und eine breite Kompatibilität.
Marke: Thermo Scientific™ 37542
290.35 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ StartingBlock Blockierpuffer sind PBS- und TBS-Formulierungen eines proprietären Proteinblockers, der außergewöhnliche unspezifische Blockierungen und eine breite Kompatibilität mit Membran- (Western Blot) und 96 Well-Platten-Verfahren (ELISA) gewährleistet.
Zu den Merkmalen des Fischserum-Blockierpuffers gehören:
- Strippen und erneutes Markieren ohne erneutes Blockieren—Blots bleiben auch nach dem Strippen mit Thermo Scientific Restore Stripping-Puffer blockiert (Best. Nr. 21059)
- Kompatibel mit vielen Detektionssystemen—wie Western Blots, ELISA und IHC mit Antikörpern oder Avidin/Biotin-Sonden (Blocker ist serum- und biotinfrei)
- Kurze Blockierungszeit—weniger als 15 Minuten für Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen; nahezu unverzögert für Polystyrol-Mikrotiterplatten-Wells
Spezifikation
StartingBlock (TBS) Blocking Buffer, 1 L | |
1 l | |
Western Blot, ELISA, IHC | |
Proprietäre Proteinformulierung in Phosphat-gepufferter Kochsalzlösung, pH 7,5 | |
TBS | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Blockierungspuffer | |
Flüssig | |
StartingBlock™ | |
1x | |
Einfach aufgereinigtes Protein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA403847 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 37542,37542_LITL18 PROMO |
ZI391548 | Analysenzertifikat | 18/10/2024 | 37542,37542_LITL18 PROMO |
ZF392808 | Analysenzertifikat | 06/07/2024 | 37542,37542_LITL18 PROMO |
ZC389410 | Analysenzertifikat | 11/04/2024 | 37542,37542_LITL18 PROMO |
ZA381898 | Analysenzertifikat | 30/01/2024 | 37542,37542_LITL18 PROMO |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%