Learn More
Thermo Scientific™ StartingBlock™ (PBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen PBS- oder TBS-Formulierungen eines speziellen Proteinblockers für außergewöhnliche unspezifische Blockierungen und eine breite Kompatibilität.
Marke:  Thermo Scientific™ 37538X3
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30089296
  • 596.00 € / 3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ StartingBlock Blockierpuffer sind PBS- und TBS-Formulierungen eines proprietären Proteinblockers, der außergewöhnliche unspezifische Blockierungen und eine breite Kompatibilität mit Membran- (Western Blot) und 96 Well-Platten-Verfahren (ELISA) gewährleistet.
Features of StartingBlock Blocking Buffer include:
Strip and re-probe without re-blocking—blots stay blocked even after stripping with Restore Stripping Buffer (Cat. No. 21059)
Compatible with many detection systems—western blot, ELISA, and IHC with antibody or avidin/biotin probes (blocker is serum- and biotin-free)
Short blocking times—less than 15 minutes for nitrocellulose or PVDF membranes; almost instantaneous for polystyrene microplate wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
StartingBlock (PBS) Blocking Buffer, 3 x 1 L
3 x 1 L
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (IHC)
Proprietäre Proteinformulierung in Phosphat-gepufferter Kochsalzlösung, pH 7,5
Einfach aufgereinigtes Protein
Blockierungspuffer
Flüssig
StartingBlock™
PBS
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ StartingBlock™ (PBS) Blockierpuffer > 3 x 1 L