Learn More
Thermo Scientific™ StartingBlock™ (PBS) Blockierpuffer
Artikelnummer. p-7184457 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
3 x 1 l
Chemischer Name oder Material:
Blockierungspuffer
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
3 Stück
Artikelnummer. 13414299
Marke: Thermo Scientific™ 37578
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen PBS- oder TBS-Formulierungen eines speziellen Proteinblockers für außergewöhnliche unspezifische Blockierungen und eine breite Kompatibilität.
Thermo Scientific™ StartingBlock Blockierpuffer sind PBS- und TBS-Formulierungen eines proprietären Proteinblockers, der außergewöhnliche unspezifische Blockierungen und eine breite Kompatibilität mit Membran- (Western Blot) und 96 Well-Platten-Verfahren (ELISA) gewährleistet.
Zu den Merkmalen des Fischserum-Blockierpuffers gehören:
Strippen und erneutes Markieren ohne erneutes Blockieren—Blots bleiben auch nach dem Strippen mit Thermo Scientific Restore Stripping-Puffer blockiert (Best. Nr. 21059)
Kompatibel mit vielen Detektionssystemen—wie Western Blots, ELISA und IHC mit Antikörpern oder Avidin/Biotin-Sonden (Blocker ist serum- und biotinfrei)
Kurze Blockierungszeit—weniger als 15 Minuten für Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen; nahezu unverzögert für Polystyrol-Mikrotiterplatten-Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blockierungspuffer
Konzentration 1X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie StartingBlock
Menge 100 ml
Zusammensetzung Proprietäre Proteinformulierung in Phosphat-gepufferter Kochsalzlösung, pH 7,5