Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen 10x PBS- oder TBS-Lösungen von bovinem Serumalbumin für Western Blot, ELISA und andere Nachweismethoden.
Marke: Thermo Scientific™ 37525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Blocker BSA is a purified 10% solution of bovine serum albumin for blocking in western blotting, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
Diese Blockierpuffer sind 10%ige (w/v) Lösungen aus hochwertiger BSA, die für die Sättigung überschüssiger Proteinbindungsstellen auf Membranen und Mikrotiterplatten bei Immunassays nützlich sind. Sie wird für die Erstprüfung zumeist 10-fach (auf 1 % BSA) 1X PBS oder 1X TBS verdünnt. BSA-Blocker sind für Biotin-Avidin-Systeme in der Regel effektiver als fettfreie Milchblockierpuffer, da sie ein einziges gereinigtes Protein ohne endogenes Biotin enthalten.
Spezifikation
Blocker BSA in PBS (10x) | |
200 mL | |
Western Blot, ELISA, Immunhistochemie (IHC) | |
10% BSA | |
Einfach aufgereinigtes Protein |
Blocker BSA | |
Flüssig | |
Blocker™ | |
PBS | |
Bei 4 °C lagern. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA > PBS, 200 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur