Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Beschreibung
- Aus Neopren
- Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor | |
26mm | |
Grau | |
20,3mm | |
Propfen |
46/55 IRHD | |
20/Pckg. | |
17mm | |
Festes Neopren |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Bodendurchmesser:17mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur