Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Artikelnummer. p-8011954 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
4mm
6mm
7mm
9mm
10mm
11mm
13mm
17mm
19mm
25mm
27mm
33mm
39mm
43mm
49mm
53mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
79mm
86mm
92mm
99mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
4,5mm
5,8mm
8mm
9mm
11,5mm
12,5mm
14mm
16mm
20,3mm
22,5mm
28,5mm
31mm
38,5mm
44,5mm
49mm
55mm
59,5mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
89mm
96mm
102mm
109mm
Länge (metrisch):
12mm
14mm
16mm
20mm
24mm
26mm
28mm
32mm
38,5mm
42mm
45,5mm
49mm
54mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11547093
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Laboranwendungen.
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Härte 46/55 IRHD
Länge (metrisch) 20mm
Menge 20/Pckg.
Farbe Grau
Diameter (Metric) Bottom 10mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 12,5mm
Material Festes Neopren
Produkttyp Propfen