Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB010/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11547093
  • 10.13 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
20mm
Grau
12,5mm
Propfen
46/55 IRHD
20/Pckg.
10mm
Festes Neopren
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Bodendurchmesser:10mm