Learn More
Thermo Scientific™ PVDF-Transfermembran, 0,45 μm, 26,5 cm x 3,75 m
Ermöglichen Sie eine hohe Protein- und Nukleinsäure-Bindungskapazität mit Folienblättern und -rollen aus hochwertiger PVDF-Membran (Polyvinylidendifluorid).
Marke:  Thermo Scientific™ 88518
370.12 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10617354
  • 504.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce PVDF-Membranen sind Folienblätter bzw. -rollen aus hochwertigem Polyvinylidendifluorid mit einer hohen Bindungskapazität für Proteine und Nukleinsäuren für Western-, Southern- und Northern-Blotting-Methoden.
Diese PVDF(Polyvinyldifluorid)-Membranen widerstehen Verfärbung besser als andere handelsübliche PVDF-Membranen und bieten eine bessere Retention der adsorbierten Proteine als andere Arten von Transfermembranen, die für Western-Blotting eingesetzt werden, einschließlich Nitrozellulose. Die Standardmembran mit einer Porengröße von 0,45 Mikron ist als vorgeschnittene Folienblätter und als Folienrolle erhältlich. Die PVDF-Membran mit niedriger Fluoreszenz hat eine Porengröße von 0,2 Mikron und ist ideal für die Verwendung mit fluoreszierenden Sonden. Diese Membran hat einen geringeren Grundpegel und eine höhere Empfindlichkeit für Fluoreszenzsondierungen als reguläre PVDF- oder Nitrozellulosemembranen.
Besondere Merkmale:
  • Western Blotting: Speziell für den Proteintransfer und Western-Blot-Anwendungen hergestellte PVDF-Transfermembranen
  • Kompatibel und langlebig: Polyvinyldifluorid (PVDF) ist mit den meisten organischen Lösungsmitteln, Säuren und milden Basen kompatibel; kein Reißen und keine Sprödheit wie bei Nitrozellulose
  • Anwenderfreundlich: Vorgeschnittene PVDF-Bögen sind gebrauchsfertig für Transfer- und Blotting-Experimente mit Standard-Fertigprodukten und selbstgemachten Minigelen (SDS-PAGE)
  • Spezialisierte Optionen: Wählen Sie die Variante mit 0,45 μm für die kolorimetrische und chemolumineszente Detektion oder verwenden Sie die Membran mit niedriger Fluoreszenz (0,2 μm) für das fluoreszierende Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3,75 m
Pierce PVDF-Transfermembran, 0,45 μm, 26,5 cm x 3,75 m
1 Rolle
PVDF
Lagern Sie Membranen flach bei Umgebungstemperatur und entfernt von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird.
26,5 cm x 3,75 m
26,5 cm
294 μg/cm2
BSA: 215 μg/cm2
Insulin: 160 μg/cm2
Rolle
0,45 μm
Raumtemperatur
≥100 Mini-gel Blots (When cut to 8.8 x 10 cm); ≥80 Midi-gel Blots (When cut to 8.5 x 13.25 cm)
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL403309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88518,88518_LITL18 PROMO
ChargennummerZK397607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88518,88518_LITL18 PROMO
ChargennummerZI397606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88518,88518_LITL18 PROMO
ChargennummerZG396343A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number88518,88518_LITL18 PROMO
ChargennummerZG396343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number88518,88518_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PVDF-Transfermembran, 0,45 μm, 26,5 cm x 3,75 m > Membran, 0,45 μm, 26,5 cm x 3,75 m; 1 Rolle