Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Artikelnummer. 11537123 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
4mm
6mm
7mm
9mm
10mm
11mm
13mm
17mm
19mm
25mm
27mm
33mm
39mm
43mm
49mm
53mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
79mm
86mm
92mm
99mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
4,5mm
5,8mm
8mm
9mm
11,5mm
12,5mm
14mm
16mm
20,3mm
22,5mm
28,5mm
31mm
38,5mm
44,5mm
49mm
55mm
59,5mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
89mm
96mm
102mm
109mm
Länge (metrisch):
12mm
14mm
16mm
20mm
24mm
26mm
28mm
32mm
38,5mm
42mm
45,5mm
49mm
54mm
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Product Code. 11537123
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für Laboranwendungen.
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Härte 46/55 IRHD
Länge (metrisch) 54mm
Menge Je 1
Farbe Grau
Diameter (Metric) Bottom 99mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 109mm
Material Neopren
Produkttyp Propfen