Learn More
Brady™ Leitungs- und Kabelbinder aus Nylon
Cable ties constructed of nylon.
Marke: Brady™ 196351
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nylon
- 200 mm lang
Spezifikation
Nylon | |
NYTIE-3.6x200-RD | |
Rot | |
200 x 3.6 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Leitungs- und Kabelbinder aus Nylon > Farbe: Rot
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur