Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 2K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten erleichtern die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 ml. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Marke:  Thermo Scientific™ A52962
149.60 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17844010
  • 180.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Cassette
2,0 kDa
8 Kassetten
Zellulosemembran, Dialyse
15 ml
Slide-A-Lyzer™
Weniger Verschwendung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFP2912700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA52962
ChargennummerFP2912472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA52962
ChargennummerFP2865849 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog NumberA52962
ChargennummerFP2830066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA52962
ChargennummerFP2819039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA52962
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 2K MWCO >