Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene Pumpenschläuche, beige, undurchsichtig
Diese Schläuche eignen sich für Lebensmittelanwendungen mit hohen Temperaturen. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Milchprodukte und Getränke. Für eine lange Lebensdauer bei Verwendung mit Peristaltikpumpen konzipiert.
Marke: Masterflex™ 06402-18
209.00 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Schläuche eignen Nahrungsmittelanwendungen unter hohen Temperaturen. Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind ideal für die Lebensmittel-, Molkerei- und Getränkeindustrie. Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen.
- Speziell für die Verwendung mit Masterflex™ Pumpen extrudiert
- Beständig gegen Hitze, Ozon und UV-Licht
- Nicht alternd, nicht oxidierend
- Überlegene Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien
- Erfüllt FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Undurchsichtig, beige
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikon | |
Ideal für die Nahrungsmittelindustrie, Milchwirtschaft und Getränkeindustrie | |
Ja | |
3.8 bis 2300 ml/min | |
6.7 m | |
15 psi | |
135 °C |
7.9 mm | |
15 m | |
-51 °C | |
18 | |
3/8 in. | |
Undurchsichtig, beige | |
510 mm | |
Masterflex Norprene Lebensmittelschlauch |