Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Marke:  DWK Life Sciences 420400-2510
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11772364
  • 295.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 22-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Mit Flussratenadapter
  • Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
  • Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
5/Karton
25 mm
14,5 psi
49 ml
Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Luer-Lock-Stecker
2 N NaOH oder 100 % Ethanol
Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
0 bis 50 °C
Economy-Chromatographiesäule
20 μm
100 mm
HDPE
4.91 cm3
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen > Innendurchmesser 25 mm; Länge 100 mm; Volumen 49 ml; 5/Karton