Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 10K MWCO
Mit diesen selbstschwimmenden Proteindialysekassetten der zweiten Generation (10 K MWCO) für Volumina von 0,5 bis 70 ml entfernen Sie Salze und Kontaminanten und maximieren gleichzeitig die Probenrückgewinnung.
Marke:  Thermo Scientific™ 87732
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10718165
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
Zellulosemembran, Dialyse
10 kDa
6 Kassetten
G2 Dialysekassetten
Pufferaustausch, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
30 mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP00603069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Catalog Number87732
ChargennummerP00602967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2023 Catalog Number87732
ChargennummerP00602965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2023 Catalog Number87732
ChargennummerP00602966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2023 Catalog Number87732
ChargennummerP00602946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2023 Catalog Number87732
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 10K MWCO > G2 Dialysekassetten, 30 ml, 6 Kassetten