Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten, 10K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten ermöglichen die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 mL. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Clips, die zu Leckagen und Probenverlusten führen können.
Marke:  Thermo Scientific™ A52973
153.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17804020
  • 173.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Cassette
10 kDa
6 Kassetten
Zellulosemembran, Dialyse
30 ml
Slide-A-Lyzer™
Weniger Verschwendung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFP2912695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA52973
ChargennummerFP2913187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA52973
ChargennummerFP2912460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA52973
ChargennummerFP2865841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog NumberA52973
ChargennummerFP2865734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog NumberA52973
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten, 10K MWCO >