Learn More
Notrax Posture Mat™ Anti-Fatigue Mat for Sit-Stand Desks
The Posture Mat™ Anti-Fatigue Mat for Sit-Stand Desks is an exceptionally soft and comfortable anti-fatigue mat for standing workers in primarily static positions with limited lateral movement making it ideal for sit-stand desks and individual standing workstations.
Marke:  Notrax 426S9951GY
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17712498
  • 84.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besonders weiche und komfortable Matten gegen Ermüdung für Arbeiten im Stehen bei überwiegend statischen Positionen mit begrenzter seitlicher Bewegung und dadurch ideal geeignet für höhenverstellbare Tische und individuelle Steharbeitsplätze
  • Der Rückprall des Schaumstoffs führt zu einem erholsamen Federungseffekt, der eine automatische Überprüfung des Gleichgewichts anregt, um so die Körperhaltung zu verbessern und konstante Mikrobewegungen zur Aufrechterhaltung des Blutflusses zu ermöglichen
  • Die ideale Matte gegen Ermüdung für verstellbare Schreibtische, die Stil und Komfort vor allem an festen Arbeitspositionen kombiniert und somit ideal für höhenverstellbare Tische und Steharbeitsplätze ist
  • Der integrierte Griff erleichtert das Tragen oder Aufhängen, wenn die Matte nicht verwendet wird
Spezifikation
Spezifikation
Grau
99 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
3,2 ft.
PVC
51 cm
Name des Produkts
Notrax Posture Mat™ Anti-Fatigue Mat for Sit-Stand Desks > Matte; Länge: 99 cm; Breite: 51 cm