Learn More
BRAND™ Seal-R-Film™ Verschlussfolie
GREENER_CHOICE
Kein Verschütten, Verdunsten und keine Kontamination mehr! Seal-R-Film™ Verschlussfolien versiegeln Becher, Kolben und andere Gefäße. Passt immer, auch bei unregelmäßigen Formen.
Marke:  BRAND™ 701626
93.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16455314
  • 96.20 € / 15 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Verschlussfolie kann auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Länge gespannt werden.
  • Seal-R-Film™ passt immer, auch bei unregelmäßigen Formen.
  • Für die Rückverfolgbarkeit ist jede Rolle mit einer Chargenkennung ausgestattet.
  • Mit dem BRAND-Fräser zum Versiegeln von Folien können Sie Rollen mit Breiten von 50 und 100 mm effizient und wirtschaftlich schneiden und sauber lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BRAND Seal-R-Filmtrade; Verschlussfolie, Länge 15 m, Breite 500 mm
15 m
Becher, Kolben und andere Gefäße
500 mm
Mineralwachs, Polyolefin
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BRAND™ Seal-R-Film™ Verschlussfolie > L x B: 15 m x 500 mm