Learn More
JULABO™ Eintauchkühler der Serie FT
Die Julabo™ Eintauchkühler werden zur Gegenkühlung von Thermostaten mit Badöffnung auf mindestens Umgebungstemperatur sowie zur schnellen Kühlung von Flüssigkeiten eingesetzt.
Marke: JULABO™ 9650892
Beschreibung
- Schnelles Abkühlen von Flüssigkeiten auf niedrige Temperaturen
- Gegenkühlung von Flüssigkeiten in Kombination mit Umwälz-Heizungsthermostaten
- Umweltfreundlich dank Einsparung von kostbarem Leitungswasser
- Anwenderfreundliche Bedienung und Handhabung
- Kompakte Bauweise, kleine Stellfläche
- Trockeneisersatz
Hinweis: FT402, FT902 und FT903 mit integrierter Temperaturregelung und Anzeige sowie externem Pt100 Sensor (200 x 6 mm Durchmesser, Edelstahl)
Spezifikation
5 bis 35 °C | |
0,3 kW bei 20 °C | |
LED | |
Gehäuse FT902 | |
160 cm | |
115/230 V |
Tauchkühler FT | |
−90 bis +30 °C | |
Flexible Eintauchsonde (L x Durchmesser) 65 x 1,5 cm; externer Pt100 Fühler | |
55 x 38 x 60 cm | |
50 kg |