Learn More
BRAND™ Seal-R-Film™ Verschlussfolie
Kein Verschütten, Verdunsten und keine Kontamination mehr! Seal-R-Film™ Verschlussfolien versiegeln Becher, Kolben und andere Gefäße. Passt immer, auch bei unregelmäßigen Formen.
36.90 € - 96.20 €
Spezifikation
Material | Mineralwachs, Polyolefin |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Becher, Kolben und andere Gefäße |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16425314
![]() |
BRAND™
701620 |
38 m | 100 mm |
36.90 €
38 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16435314
![]() |
BRAND™
701622 |
75 m | 50 mm |
39.80 €
75 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16445314
![]() |
BRAND™
701624 |
75 m | 100 mm |
77.45 €
75 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16455314
![]() |
BRAND™
701626 |
15 m | 500 mm |
96.20 €
15 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Verschlussfolie kann auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Länge gespannt werden.
- Seal-R-Film™ passt immer, auch bei unregelmäßigen Formen.
- Für die Rückverfolgbarkeit ist jede Rolle mit einer Chargenkennung ausgestattet.
- Mit dem BRAND-Fräser zum Versiegeln von Folien können Sie Rollen mit Breiten von 50 und 100 mm effizient und wirtschaftlich schneiden und sauber lagern.
Spezifikation
Mineralwachs, Polyolefin | |
Becher, Kolben und andere Gefäße |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Seal-R-Film™ Verschlussfolie