Learn More
Thermo Scientific™ FMS Laborgefriergeräte der ES Serie
Minimieren Sie das Explosionsrisiko. Diese Laborgefriergeräte eignen sich ideal für die Lagerung von potenziell entzündlichen Stoffen an allgemeinen Laborstandorten mit begrenztem Platz.
Marke: Thermo Scientific™ 98F-AXV-TS
Beschreibung
Reduzieren Sie das Risiko einer versehentlichen Explosion und zugehöriger Probenschäden. Die neuen Thermo Scientific™ FMS Laborgefriergeräte der ES Serie eignen sich ideal für die Lagerung von potentiell entzündlichen Stoffen in allgemeinen Laborumgebungen. Haushalts- und kommerzielle Gefriergeräte eignen sich nicht für diese Materialien; sie besitzen in ihren Elektro- und Kühlsystemen Komponenten, die Explosionen von brennbaren Luft-Dampf-Gemischen im Inneren des Geräts auslösen können. Diese Gefriergeräte enthalten keine elektrischen Komponenten, die eine Explosion oder einen Brand von entzündlichen Stoffen im Innern des Geräts auslösen könnten.
- Integrierter Regler
- Digital-Display
- Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
- Alarm für geöffnete Tür
- Fernalarmkontakte
- Standard-Türschlösser
- Leitungs- und Kabeldurchführungen
- CE/ATEX-Kennzeichnung
- Tür mit wechselbarem Anschlag
- Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
- HFCKW- und FCKW-freie Isolierung
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Korrosionsbeständig, funkensicher | |
98 L | |
R600a. | |
3 | |
FCKW-frei, HFCKW-frei | |
Untertisch | |
1, seitliche Durchführung 16 mm | |
Alarm | |
44 cm | |
65 cm | |
42 cm | |
230 V | |
50 Hz | |
Each |
3,5 cu. ft. | |
-10°bis -26 °C | |
Aufklappbar | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
CE | |
Digital | |
Automatisch | |
65,8 cm | |
85 cm | |
59,9 cm | |
EU | |
230 V, 50 Hz | |
41,8 kg |
FMS Geräte sind nicht für den Einsatz bei Anwendungen der Klasse I, Zone 0 oder Zone 1 vorgesehen, bei denen ein explosionsgeschütztes Gerät erforderlich ist.