Learn More
Grant Instruments™ COOLING COIL
Kann an eine Kaltwasserversorgung oder an eine gekühlte Umwälzpumpe angeschlossen werden. Grant Instruments™ Wärmeaustauschspule hält die Temperatur im Bad auf bis zu 2 °C über der des Kühlmittels.
Marke:  Grant Instruments™ CW5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11486487
  • 307.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kann an eine Kaltwasserversorgung oder an eine gekühlte Umwälzpumpe angeschlossen werden.Grant Instruments™ Wärmeaustauschspule hält die Temperatur im Bad auf bis zu 2 °C über der des Kühlmittels.
  • Wärmeaustauschspule aus Edelstahl, die an die Kaltwasserversorgung oder ein Kühlthermostat angeschlossen werden kann
  • Kann verwendet werden, um eine Wasserbadtemperatur beizubehalten, die 2 °C über der Temperatur des verwendeten Kühlmittels liegt
  • Kompatibel mit OLS 26 Aqua Pro
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T100, TC120, TX150, TXF200
2 °C
Wärmeaustausch-Spule
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Grant Instruments™ COOLING COIL >