Learn More
Kartell™ Mikropipettenständer aus Kunststoff
Zur einfachen Reinigung konzipiert. Der breite Sockel und die starke Struktur gewährleisten hohe Standfestigkeit. Kartell™ Mikropipettenständer aus Kunststoff halten 3 Mikropipetten und lassen sich mittels Bestrahlung sterilisieren.
Marke:  Kartell™ 0131500
53.33 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12014767
  • 61.67 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abmessungen: 145 x 70 mm (B x H)
  • Praktischer Tischhalter
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Kunststoff
Mikropipetten
1 Packung
Mikropipetten
3
1/Packung
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    23
    Stunden
    18
    Minuten
    27
    Sekunden
    2
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Mikropipettenständer aus Kunststoff > Aufnahmevermögen:3 Mikropipetten