Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300 °C bei einem maximalen Volumen von 8 Litern angeboten.
Marke: Thermo Scientific™ 1561071
2806.22 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Thermo Scientific™ SAHARA S21 Bäder aus Edelstahl sind ideal für interne und externe Umwälzung und werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300°C bei einem maximalen Volumen von 8 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
Umweltfreundliches Design
Sicherer Betrieb
Anwenderfreundlich
Im Lieferumfang enthalten:
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel
Empfohlen für:
AC200 | |
CE/ROHS/WEEE | |
Umgebungstemperatur +13° bis 200°C | |
16,7 in. | |
9,2 in. | |
18 in. | |
23,4 lb. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
8 l | |
20 l/min | |
16,7 x 9,2 x 18 in. (42,8 x 23,5 x 45,6 cm) | |
42,8 cm | |
23,5 cm | |
45,6 cm | |
10,6 kg | |
230 V |
Gültig bis zum: 2025-12-31