Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 24 1622
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12950891
  • 67.65 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Durchsichtig
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Durchsichtig
Glas
1.85 ml
Polypropylen
32 mm
Nr.
Silikon/PTFE
11.6 mm
Ja
100
Schraubverschluss
9–425
Name des Produkts
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread > UltraBond, Schlitz, 1.3 mm Dicke , 45° Shore A