Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Letheen Broth
Cellulose sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marke: LABPLAS KSS-67315-LT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Cellulose Sani-Stick
- Saturated with Letheen broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Sterile | |
Gloves |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Letheen Broth > Gloves
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur