Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-BC6 Heizthermostat
Für interne und externe Anwendungen, ausgestattet mit geschlossenen Badetanks. Gut isolierte Tanks besitzen Kühlschlange zur Gegenkühlung. Integriertes Ablaufventil ermöglicht sicheres und sauberes Entleeren des Tanks.
Marke:  JULABO™ 9021506.A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15980257
  • 3870.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für interne und externe Anwendungen
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
  • Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
  • Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • USB-Anschluss
  • Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
  • Badetank mit hochwertiger Wärmedämmung
Spezifikation
Spezifikation
4,5 bis 6 l
3,5 in. TFT-Display
Umwälzthermostat
Analogschnittstelle
0,1 bis 0,6 bar
±0,01°C
24 x 44 x 47 cm
200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz
8 bis 23 l/min
Ja
2 kW
DYNEO™ DD-BC6
20°C bis 200°C
13 x 15 / 15 cm
9,7 kg
Videos
  • Julabo DYNEO
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Julabo DYNEO
    Name des Produkts
    JULABO™ DYNEO™ DD-BC6 Heizthermostat > Im Lieferumfang enthalten: Analogschnittstelle