Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300 °C bei einem maximalen Volumen von 8 Litern angeboten.
1974.00 € - 4844.10 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 l
Zertifizierung/Konformität CE/ROHS/WEEE
Abmessungen (L x B x H) 16,7 x 9,2 x 18 in. (42,8 x 23,5 x 45,6 cm)
Länge (angloamerikanisch) 16,7 in.
Länge (metrisch) 42,8 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Reglertyp Temperaturbereich Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Reglertyp Temperaturbereich Spannung Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
11660831
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
LT1521071
SC100 Umgebungstemperatur +13° bis 100°C 230 V 50 Hz Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11680851
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1531071
SC150 Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz
2753.70 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11680871
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1541071
SC150L Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz
3216.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11620891
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1551071
AC150 Umgebungstemperatur +13° bis 150°C 230 V 50 Hz
3055.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10084107
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1561071
AC200 Umgebungstemperatur +13° bis 200°C 230 V 50 Hz
3437.10 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12613575
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1571075
PC200 Umgebungstemperatur +13° bis 200°C 200/230 V 50/60 Hz
4301.40 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12612825
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1581075
PC201 Umgebungstemperatur +13° bis 200°C 200/230 V 50/60 Hz
4542.60 €
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12682815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
1591075
PC300 Umgebungstemperatur +13° bis 300°C 200/230 V 50/60 Hz
4844.10 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
8 l
16,7 x 9,2 x 18 in. (42,8 x 23,5 x 45,6 cm)
42,8 cm
23,5 cm
45,6 cm
10,6 kg
CE/ROHS/WEEE
16,7 in.
9,2 in.
18 in.
23,4 lb.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl