Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-BC6 Heizthermostat
Für interne und externe Anwendungen, ausgestattet mit geschlossenen Badetanks. Gut isolierte Tanks besitzen Kühlschlange zur Gegenkühlung. Integriertes Ablaufventil ermöglicht sicheres und sauberes Entleeren des Tanks.
Marke: JULABO™ 9021506
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für interne und externe Anwendungen
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
- Badetank mit hochwertiger Wärmedämmung
Spezifikation
4,5 bis 6 l | |
3,5 in. TFT-Display | |
Umwälzthermostat | |
Schnittstelle nicht enthalten | |
0,1 bis 0,6 bar | |
±0,01°C | |
24 x 44 x 47 cm | |
200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz |
8 bis 23 l/min | |
Ja | |
2 kW | |
DYNEO™ DD-BC6 | |
20°C bis 200°C | |
13 x 15 / 15 cm | |
9,7 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Julabo DYNEO
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ DYNEO™ DD-BC6 Heizthermostat > Im Lieferumfang enthalten: Schnittstelle nicht im Lieferumfang enthalten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur