Learn More
Micronova™ Universal-Moppstiele aus Edelstahl
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Marke: Micronova™ SSU-8
Beschreibung
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Die Micronova SSU-Schnelltrennstiele aus Edelstahl bestehen aus elektropoliertem Edelstahl 304 mit Polyketonkomponenten, die stabile, strapazierfähige Universalverbindungen für effizienten Gebrauch und Langlebigkeit bieten. Die im Lieferumfang enthaltene Quick Disconnect-Befestigung ist für Moppadapter und Reinigungsgeräte der QD-Serie vorgesehen.
- Grundlegende Stiele für alle Micronova Wischsysteme
- Elektropolierter Edelstahl mit Polyketonkomponenten
- Robuste, strapazierfähige Verbindungen für eine lange Lebensdauer
- Mit fester Länge oder ausziehbar:
- Stiele mit fester Länge sind von 8 in. (20 cm) bis 5 Fuß (1,5 m) erhältlich
- Verlängerungsstiele gibt es von 3 Fuß (1 m) bis 10 Fuß (3 m) Länge
- Für alle Adapter der QD-Serie
- Kann mit QP-Geräten und Rahmen mit Zusatz des SSA-Adapters verwendet werden
- Gute Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ausziehbarer Stiel | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Schnelltrennstiel | |
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon |
14 bis 23 Zoll | |
35,5 bis 58 cm | |
Chemikalien, Korrosion | |
Wischlappen | |
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047211-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/12/2024 | SSU-8 |
045458-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | SSU-8 |
044500-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2024 | SSU-8 |
044027-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2024 | SSU-8 |
041909-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2024 | SSU-8 |