Learn More
Thermo Scientific™ Magnetrührer der Serie RT Basic
Lassen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Thermo Scientific™ Plug-and-Play Magnetrührer der RT Basic Serie beeindrucken. Sie sind ideal für routinemäßige Rühranwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 88880010
156.88 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lassen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Thermo Scientific™ Plug-and-Play Magnetrührer der RT Basic Serie beeindrucken. Sie sind ideal für routinemäßige Rühranwendungen. Drei Größen zur Auswahl — 120 mm, 170 mm oder 220 mm — alle mit einem flachen, leichten Design mit extrem geringer Stellfläche. Die RT-Rührer verfügen über ein chemikalienbeständiges Oberteil und Gehäuse aus Polypropylen, eine starke magnetische Kupplung für ein konsistentes Rühren während des Versuchsablaufs und einen bürstenlosen wärmeneutralen Gleichstrommotor. Die analoge Drehzahlregelung reicht von 150 bis 2.500 U/min. Alle Einheiten verfügen für zusätzlichen Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten über zwei rutschfeste Silikonplattenabdeckungen.
Eine starke Magnetkupplung sorgt für ein gleichmäßiges Rühren während des Versuchsablaufs.
- Drei Größen
- Niedriges Profil, leichte Bauweise mit kleiner Stellfläche
- Drehzahlregelung: 150 bis 2500 U/min
Im Lieferumfang enthalten:
Zwei rutschfeste Silikonplatten-Abdeckungen
Spezifikation
150 bis 2.500 U/min | |
4 l | |
100/240 V | |
7,28 x 7,28 x 2,56 in. (185 x 185 x 65 mm) | |
65 mm | |
185 mm | |
170 mm | |
185 mm | |
50/60 Hz | |
CE | |
Rührer |
Polypropylen | |
Rund | |
6 W | |
2,56 in. | |
7,28 in. | |
6,69 in. | |
7,28 in. | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern | |
Bürstenlos, DC |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
80Stunden
22Minuten
4Sekunden
54