Learn More
Thermo Scientific™ Magnetrührer der Serie RT Basic
Lassen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Thermo Scientific™ Plug-and-Play Magnetrührer der RT Basic Serie beeindrucken. Sie sind ideal für routinemäßige Rühranwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88880012
266.03 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15238834
  • 309.04 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lassen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Thermo Scientific™ Plug-and-Play Magnetrührer der RT Basic Serie beeindrucken. Sie sind ideal für routinemäßige Rühranwendungen. Drei Größen zur Auswahl — 120 mm, 170 mm oder 220 mm — alle mit einem flachen, leichten Design mit extrem geringer Stellfläche. Die RT-Rührer verfügen über ein chemikalienbeständiges Oberteil und Gehäuse aus Polypropylen, eine starke magnetische Kupplung für ein konsistentes Rühren während des Versuchsablaufs und einen bürstenlosen wärmeneutralen Gleichstrommotor. Die analoge Drehzahlregelung reicht von 150 bis 2.500 U/min. Alle Einheiten verfügen für zusätzlichen Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten über zwei rutschfeste Silikonplattenabdeckungen.
Eine starke Magnetkupplung sorgt für ein gleichmäßiges Rühren während des Versuchsablaufs.
  • Drei Größen
  • Niedriges Profil, leichte Bauweise mit kleiner Stellfläche
  • Drehzahlregelung: 150 bis 2500 U/min
Im Lieferumfang enthalten:
Zwei rutschfeste Silikonplatten-Abdeckungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150 bis 2.500 U/min
5 l
100/240 V
9,06 x 9,06 x 2,56 in. (230 x 230 x 65 mm)
65 mm
230 mm
220 mm
230 mm
50/60 Hz
CE
Rührer
Polypropylen
Rund
6 W
2,56 in.
9,06 in.
8,66 in.
9,06 in.
100 bis 240 V, 50/60 Hz
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
Bürstenlos, DC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Magnetrührer der Serie RT Basic > 220 mm Durchmesser; Kabelsatz mit verschiedenen Steckern