Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct Rührer mit hoher Kapazität
Der Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct Rührer eignet sich optimal zum Rühren von großen Volumen bis zu 40 l.
Marke: Thermo Scientific™ 50098760
941.33 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.05000kg
Beschreibung
Verrühren Sie bis zu 40 l mit dem integrierten Regler des Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct, ideal für das Verrühren großer Volumina.
Merkmale:- Die Schnellstoppfunktion hält den Antrieb innerhalb von zwei Sekunden an, verhindert so ein Nachlaufen und verringert die Bruchgefahr
- Rührdrehzahlen von 100 bis 2000 U/min
- Die integrierte Steuerung ermöglicht dank der Leistungseinstellfunktion die Verringerung von Energieverbrauch und Wärmeabgabe
- Das dichte Stahlgehäuse ist reinigungsfreundlich und chemikalienbeständig
- Die Betriebsbedingungen liegen zwischen -10 und +40 °C
- Schutzklasse IP22, einfache Reinigung unter fließendem Wasser
Enthält: Alle Ausführungen eignen sich für 100 - 240 V und erhalten einen Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
Spezifikation
100 bis 2.000 U/min | |
40 l | |
5/10/15/20 W | |
1,4 in. | |
11,6 in. | |
9,4 in. | |
CE-Kennzeichnung | |
Power Direct; 40 l Fassungsvermögen, 100 bis 240 V | |
IP 22 | |
Rührer | |
2,5 kg |
Edelstahl | |
100/240 V | |
11,6 x 9,4 x 1,4 in. (295 x 240 x 35 mm) | |
35 mm | |
295 mm | |
240 mm | |
90 Tage (begrenzt) | |
Power Direct | |
-10 bis +40 °C (Betriebstemp.) | |
5,5 lb. |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen dargelegten Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von fünf Jahren ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.