Learn More
Thermo Scientific™ Magnetrührer der Serie RT Basic
Lassen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Thermo Scientific™ Plug-and-Play Magnetrührer der RT Basic Serie beeindrucken. Sie sind ideal für routinemäßige Rühranwendungen.
169.60 € - 309.04 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 150 bis 2.500 U/min |
---|---|
Deckplattenmaterial | Polypropylen |
Form | Rund |
Spannung | 100/240 V |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,56 in. |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Durchmesser obere Platte (metrisch) | Durchmesser obere Platte (angloamerikanisch) | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Durchmesser obere Platte (metrisch) | Durchmesser obere Platte (angloamerikanisch) | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15298824
|
Thermo Scientific™
88880008 |
2 l | 120 mm | 4,72 in. | Kabelsatz mit verschiedenen Steckern |
193.43 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15208834
|
Thermo Scientific™
88880009 |
4 l | 170 mm | 6,69 in. | US | N/A | ||||||
15218834
|
Thermo Scientific™
88880010 |
4 l | 170 mm | 6,69 in. | Kabelsatz mit verschiedenen Steckern |
224.12 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15228834
|
Thermo Scientific™
88880011 |
5 l | 220 mm | 8,66 in. | US | N/A | ||||||
15238834
|
Thermo Scientific™
88880012 |
5 l | 220 mm | 8,66 in. | Kabelsatz mit verschiedenen Steckern |
309.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Lassen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Thermo Scientific™ Plug-and-Play Magnetrührer der RT Basic Serie beeindrucken. Sie sind ideal für routinemäßige Rühranwendungen. Drei Größen zur Auswahl — 120 mm, 170 mm oder 220 mm — alle mit einem flachen, leichten Design mit extrem geringer Stellfläche. Die RT-Rührer verfügen über ein chemikalienbeständiges Oberteil und Gehäuse aus Polypropylen, eine starke magnetische Kupplung für ein konsistentes Rühren während des Versuchsablaufs und einen bürstenlosen wärmeneutralen Gleichstrommotor. Die analoge Drehzahlregelung reicht von 150 bis 2.500 U/min. Alle Einheiten verfügen für zusätzlichen Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten über zwei rutschfeste Silikonplattenabdeckungen.
- Niedriges Profil leichte Bauweise mit kleiner Stellfläche
- Die starke Magnetkupplung sorgt für gleichmäßiges Rühren während des Versuchsablaufs
- Der bürstenlose Gleichstrommotor erzeugt keine Wärme, sodass die Probe nicht “kocht”
- Oberteil und Gehäuse aus Polypropylen bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Drei Größen — 120 mm ,170 mm oder 220 mm
- Analoge Geschwindigkeitsregelung: 150 bis 2500 U/min
- Abnehmbarer Stecker
- Zwei rutschfeste Silikonplattenabdeckungen im Lieferumfang aller Einheiten enthalten (1 schwarz, 1 weiß)
- Geringer Energieverbrauch
- 2 Jahre Garantie
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
150 bis 2.500 U/min | |
Rund | |
2,56 in. | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
CE | |
Rührer |
Polypropylen | |
100/240 V | |
65 mm | |
50/60 Hz | |
Bürstenlos, DC |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.