Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Rührer-Serie
Präzise Rührsteuerung für Ihre Routineverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ S88857105
260.22 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unsere neuen digitalen Rührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung für Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
- Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
Flexible, robuste Konstruktion
- Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
- Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Rührvorgang
- Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
- Optionaler Spritzschutz erhältlich
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min | |
4 l | |
Quadratisch | |
13 x 8,2 x 3,8 in., (33 x 20,8 x 9,7 cm) | |
18,4 x 18,4 cm | |
50/60 Hz | |
cCSAus, CE | |
Rührer | |
5,5 kg |
Keramik | |
LED | |
230 V | |
7,25 x 7,25 in. | |
230 V, 50/60 Hz | |
EU/UK/AUS/CN-Ausführung | |
3 Netzkabel | |
12,1 lb. |
Special Offers
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Garantie: 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.