Learn More
Heidolph Instruments Magnetrührer Hei-Mix S EU
Platzsparende Einheit für effizientes Mischen von Probengrößen bis zu 5 l. MR Hei-Mix S Magnetrührer mit Heizplatte ist ideal für Titrationen aufgrund von weiß gefärbten Deckplatten.
Marke: Heidolph Instruments 503-02000-00
336.34 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10000kg
Beschreibung
- Rühren Sie schnell und effizient mit einem erweiterten Drehzahlbereich von bis zu 2,200 U/min
- Platzsparende Einheit für effizientes Mischen von Probengrößen bis zu 5 l
- Langlebiges Polyamidgehäuse und PVDF-Material auf der Oberseite
- Für schonendes Rühren in biologischen und mikrobiologischen Anwendungen
Spezifikation
0 to 2000 rpm | |
PVDF | |
None | |
140 x 126 x 80 mm | |
104 mm | |
Shaded Pole Motor | |
2.4 lb. |
11 | |
5 L | |
Round | |
4.1 in. | |
White | |
IP21 | |
1.1 kg |