Learn More
Shamrock™ Autoklavier-Indikatorklebeband
Zeigt den Abschluss des normalen Dampfsterilisationsprozesses an. Shamrock™ Autoklav-Klebeband ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht handschriftliche Notizen. Es kann zum Versiegeln und Kennzeichnen von Labormaterialien vor und nach der Verarbeitung verwendet werden.
Marke: Shamrock™ SIL-10-1
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Nach Erreichen von 121 °C wird “Sterilized” angezeigt
- Zum Einsatz in Autoklaven
Spezifikation
Zur Sterilisation in einem Poupinel oder im Autoklaven | |
12 m | |
121 °C | |
Je 1 | |
15 min |
Trockenhitze oder Autoklav | |
Haftender autoklaver Indikatorstreifen | |
Mit Indikator, beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren | |
Ja | |
Trockenhitze oder Autoklav |