Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotor für Tischzentrifuge
Diese Rotoren eignen sich für zahlreiche molekulare Anwendungen. Eppendorf™ Ausschwingrotoren sind für den Einsatz mit Eppendorf Tischzentrifugen konzipiert.
Marke:  Eppendorf™ 5804709004
1484.95 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10282811
  • 1563.11 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Fasst Röhrchen und Platten
  • Aerosoldichte Kappen für die sichere Zentrifugation von Gefahrenstoffproben sind optional lieferbar
  • Rotorlebensdauer: max. 40,000 Zyklen
  • Rotor, Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor
5.000 U/min
4 rechteckige 100 ml-Becher
4500 xG
Gehäuse A-4-44
4
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Ausschwingrotor für Tischzentrifuge > Kann verwendet werden mit:A-4-44; Lieferumfang:4 x rechteckige Becher mit 100 ml, max. RZB:Gehäuse 4500xg