missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Referenzliniengewichte

Referenzliniengewichte sind die erste Wahl für Primärmassenstandards; geliefert mit einer erstklassigen Oberfläche mit Hochglanzpolitur und korrosionsbeständigen Oberflächen.

Marke:  Sartorius™ YCW612-02

706.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15751317

  • 728.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Nicht magnetisierbar
  • E2-Gewichte aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 8,000 kg/m³
  • F1-Gewichte aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 7,950 kg/m³
  • Mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Referenzliniengewicht
E2
1 kg
Primäre Massenstandards
DAkkS-Kalibrierzertifikat
Edelstahl
8,000 kg/m³
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sartorius™ Referenzliniengewichte > 1 kg; Klasse E2

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt