Learn More
Emma Safety Footwear Bryce XD Sicherheitsschuhe
Die undurchdringbare Sohle schützt den Fuß vor scharfen und metallischen Gegenständen, während die Zehenkappe aus Stahl und die verstärkte Zehenabdeckung aus PU Schutz vor herabfallenden Gegenständen bieten. Die Mikrofaserkonstruktion bleibt flexibel und und widersteht Zement wie auch korrosiven Substanzen.
Marke:  Emma Safety Footwear MM33186847
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15928371
  • 154.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Mikrofaserkonstruktion
  • Reflektierender 3M™-Besatz
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
Bryce XD
Mikrofaser
47
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Bryce XD Sicherheitsschuhe > Größe: 47