Learn More
Fisherbrand™ 8 mm PP-Schraubverschluss, 8-425
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 08 08 0420
57.27 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11861683
  • 80.55 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 8 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • 8-425-Gewinde
100 Stück pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Polypropylen
Oben geschlossen
8 mm
100
ND8
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm PP-Schraubverschluss, 8-425 > Geschlossene Oberseite, schwarz