Learn More
Thermo Scientific™ Variomag Micro Rührer
Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen
Marke:  Thermo Scientific™ 50088151
462.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24299" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12854861
  • 486.42 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen Die Rührer der Cimarec i Micro Serie sind standardmäßig mit einem Controller Ihrer Wahl oder ohne Controller für die Verwendung mit dem Verteilungssystem ausgestattet.
Eigenschaften:
  • Hermetisch abgedichtetes Gehäuse schützt vor Staub und Mikroorganismen
  • Kann auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und in Wasserbädern mit bis zu 95 °C verwendet werden
  • Edelstahlgehäuse bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +120 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit oder 0 °C bis 95 °C in Wasser eingetaucht
  • Schutzklasse IP68 (nur Rührer)
Optimales Rühren:
  • Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
  • Rührvolumen bis zu 1 l
  • Mit dem optionalen Verteiler können bis zu acht Rührer mit einem einzigen Steuergerät gesteuert werden
Bestellinformationen:
Optionales Zubehör: 4-Platz-Verteiler (#50091720), 8-Platz-Verteiler (#50091721)
Im Lieferumfang enthalten:
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
130 bis 1.000 U/min
Edelstahl
Quadratisch
3 W
0,6 in.
1,8 in.
1,8 in.
UK
Micro mit Standardtelemodul; 230 V UK
IP 68
Rührer
0,2 kg
1
1 l
230 V
1,8 x 1,8 x 0,6 in. (48 x 48 x 15 mm)
15 mm
48 mm
48 mm
CE-Kennzeichnung
Micro mit Telemodul
-10 bis +56 °C (Betriebstemp.)
0,4 lb.
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Variomag Micro Rührer >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.