Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
8er-Streifen gewölbte oder flache Streifenkappen für Axygen PCR-Röhrchen
Marke:  Axygen™ PCR-02CP-V
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12801520
Beschreibung
Beschreibung
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free
Violet
125/Pk.
8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates
Polypropylene
Strip
Violet
0.2 mL
Polypropylene
Non-sterile
Domed Cap
8-Strip Domed PCR Tube Cap
Name des Produkts
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen > Cap; Violet